606758
Formaldehyde-12C solution
20% in H2O, 99.9 atom % 12C
Sinonimo/i:
Formalin-12C solution
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
99.9 atom % 12C
Purezza isotopica
99.9 atom % 12C
Concentrazione
20% in H2O
20% in H2O
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[12CH2]=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1+0
WSFSSNUMVMOOMR-IGMARMGPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3