Key Documents
606464
Sigma-Aldrich
Diphenyl carbonate-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
(C6H5O)213CO
Peso molecolare:
215.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
P. eboll.
301-302 °C (lit.)
Punto di fusione
79-82 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=[13C](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i13+1
ROORDVPLFPIABK-KCKQSJSWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)