Documenti fondamentali
517852
Sigma-Aldrich
Iodoform-d
99 atom % D
Sinonimo/i:
Triiodomethane-d
About This Item
Formula condensata:
CDI3
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % D
Punto di fusione
120-123 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(I)(I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1D
OKJPEAGHQZHRQV-MICDWDOJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)