Documenti
489875
Sigma-Aldrich
L-Alanine-13C3
98 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH(NH2)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.5, c = 2 in 1 M HCl
Punto di fusione
314.5 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[H][13C@@]([13CH3])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
QNAYBMKLOCPYGJ-GCCOVPGMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1