Documenti fondamentali
411884
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-d
99 atom % D
Sinonimo/i:
(Ethynyl-d)benzene
Scegli un formato
5 G
CHF 847.00
CHF 847.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 847.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5C≡CD
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.14
Beilstein:
2038975
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 847.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
142-144 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D
UEXCJVNBTNXOEH-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Organometallics, 11, 2181-2181 (1992)