Documenti fondamentali
604364
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-13C2-furan
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
92-94 °C (lit.)
Punto di fusione
-62 °C (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3]c1ccc([13CH3])o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
GSNUFIFRDBKVIE-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)