Documenti fondamentali
487627
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-2-d
98 atom % D
Sinonimo/i:
Isobutane-2-d
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CD
Numero CAS:
Peso molecolare:
59.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Densità del vapore
2.01 (21 °C, vs air)
Tensione di vapore
1536 mmHg ( 21 °C)
Purezza isotopica
98 atom % D
Temp. autoaccensione
863 °F
P. ebollizione
−12 °C (lit.)
Punto di fusione
−160 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i4D
NNPPMTNAJDCUHE-QYKNYGDISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel regulators Z512966 or Z512974 are recommended.
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-117.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-83.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)