Documenti
604070
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid-1-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2COCH2CH213CO2H · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
156 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Cl.NCC(=O)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i5+1;
ZLHFONARZHCSET-LJJZSEGWSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3