Vai a
486752
Fmoc-Ala-OH-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-1-13C, L-Alanine-1-13C, N-Fmoc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1170.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(NH-Fmoc)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.32
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
CHF 1170.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
optical activity
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
147-153 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i17+1
InChI key
QWXZOFZKSQXPDC-ADMDGPAWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
489549485934605182
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
147-153 °C (lit.)
mp
174-175 °C (lit.)
mp
152-156 °C (lit.)
mp
174-175 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)