Documenti fondamentali
601586
Sigma-Aldrich
Boric acid-10B
95 atom % 10B
About This Item
Formula condensata:
H310BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
95 atom % 10B
Livello qualitativo
Densità
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
O[10B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1-1
KGBXLFKZBHKPEV-BJUDXGSMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)