601489
Lithium-7Li chloride
99 atom % 7Li, 99% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 7Li
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[7Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1+0
KWGKDLIKAYFUFQ-QMVMUTFZSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3