Documenti fondamentali
601438
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li iodide
95 atom % 6Li, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
6LiI
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
95 atom % 6Li
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
446 °C (lit.)
Spostamento di massa
M-1
Stringa SMILE
[6Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
HSZCZNFXUDYRKD-HCMAANCNSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)