Documenti fondamentali
597422
Sigma-Aldrich
Chloromethyl(methyl)dimethoxysilane
97%
About This Item
Formula condensata:
ClH2CSi(OCH3)2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.67
Beilstein:
2069906
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](C)(CCl)OC
InChI
1S/C4H11ClO2Si/c1-6-8(3,4-5)7-2/h4H2,1-3H3
ZXZMFKUGAPMMCJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)