Key Documents
597058
Sigma-Aldrich
Ethyl nicotinate-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C2H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.12
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
223-224 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3]COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
XBLVHTDFJBKJLG-FJYIEFNNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup