Documenti fondamentali
596973
Sigma-Aldrich
Chloromethyltriisopropoxysilane
96%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2Si(OCH(CH3)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O[Si](CCl)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23ClO3Si/c1-8(2)12-15(7-11,13-9(3)4)14-10(5)6/h8-10H,7H2,1-6H3
SAKYAANYXZKYEK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)