Documenti fondamentali
596043
Sigma-Aldrich
Cyclopentyltriethoxysilane
98%
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)3SiC5H9
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4240 (lit.)
P. eboll.
218-219 °C (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCC1
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)11-9-7-8-10-11/h11H,4-10H2,1-3H3
MGGAITMRMJXXMT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)