Documenti fondamentali
595942
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-bromopyridine
97%
Sinonimo/i:
3-Acetyl-6-bromopyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
124-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C7H6BrNO/c1-5(10)6-2-3-7(8)9-4-6/h2-4H,1H3
MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)