Key Documents
595667
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid-d7
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
DOC6D4CD=C(CN)CO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
250-253 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)\C(C#N)=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
AFVLVVWMAFSXCK-BMKBMMDNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)