Documenti
59539
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol, (4S,5S)-4,5-Bis(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.18
Beilstein:
1280797
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +3.0±0.5°, c = 5% in ethanol
P. eboll.
92-94 °C/0.1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
46-50 °C
Stringa SMILE
CC1(C)O[C@@H](CO)[C@H](CO)O1
InChI
1S/C7H14O4/c1-7(2)10-5(3-8)6(4-9)11-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
INVRLGIKFANLFP-WDSKDSINSA-N
Applicazioni
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol can be used:
  • As a key intermediate for the preparation of (6Z)-cis-9S,10R-epoxy-nonadecene, a female sex pheromone of elm spanworm.
  • To prepare a chiral diphosphite ligand by reacting with phosphorochloridite using excess of NEt3. 
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of chiral alkenyl epoxides: the sex pheromone of the elm spanworm Ennomus subsignaria (Hubner)(Lepidoptera: Geometridae)
MaGee DI, et al.
Tetrahedron, 67(29), 5329-5338 (2011)
Modular chiral diphosphite derived from l-tartaric acid. Applications in metal-catalyzed asymmetric reactions
Rosas-Hern'andez A, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 328(1-2), 68-75 (2010)