43034
Bisphenol S
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-Sulfonyldiphenol, BPS, 4-Hydroxyphenyl sulfone, Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone, Bisphenol S
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
245-250 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Beverages using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Biological samples using high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
- Environmental water samples using high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?