Key Documents
594776
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
81-85 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(c1)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5H,1-2H3
HWAMEJIMXIXLIH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)