Documenti fondamentali
593850
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2,4,6-trimethylphenylboronic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12BBrO2
Peso molecolare:
242.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
159-164 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(B(O)O)c(C)c1Br
InChI
1S/C9H12BBrO2/c1-5-4-6(2)9(11)7(3)8(5)10(12)13/h4,12-13H,1-3H3
JFQLVBOLIWMAIN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)