Documenti fondamentali
579165
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropionitrile-2,2,3,3-d4
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
HOCD2CD2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
75.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
228 °C (lit.)
Punto di fusione
-46 °C
Densità
1.041 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2/i1D2,3D2
WSGYTJNNHPZFKR-VEPVEJTGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)