Documenti
593788
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(OCH3)2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
198-202 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(OC)c(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C9H9BrO4/c1-13-7-4-8(14-2)6(10)3-5(7)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
WOPJFSQYDOHZMK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3