Documenti fondamentali
59280
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isopropylacetoacetate
technical, ≥90% (GC)
Scegli un formato
25 ML
CHF 289.00
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 289.00
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH[CH(CH3)2]COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Beilstein:
636360
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 289.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.425
P. ebollizione
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C(C)C)C(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-9(11)8(6(2)3)7(4)10/h6,8H,5H2,1-4H3
DMIFFKCVURTPTG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)