46131
Methyl 2-ethylacetoacetate
≥97.0% (GC)
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.423
Densità
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCC(C(C)=O)C(=O)OC
InChI
1S/C7H12O3/c1-4-6(5(2)8)7(9)10-3/h6H,4H2,1-3H3
YXLVLOWNJCOOAU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)