592781
Ethoxynonafluorobutane
99.0%, mixture of two isomers
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.0%
Temp. autoaccensione
707 °F
Impurezze
<100 ppm water
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Indice di rifrazione
n20/D 1.282 (lit.)
P. eboll.
76 °C (lit.)
Punto di fusione
−138 °C (lit.)
Densità
1.428 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 220 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.35
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CCOC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c1-2-16-6(14,15)4(9,10)3(7,8)5(11,12)13/h2H2,1H3
DFUYAWQUODQGFF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3