Documenti fondamentali
591955
Sigma-Aldrich
2-Pentanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
Ethyl(acetone-d5), Methyl-d3 propyl-1,1-d2 ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CD2COCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
101-105 °C (lit.)
Punto di fusione
-78 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2
XNLICIUVMPYHGG-PVGOWFQYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)