Documenti fondamentali
746592
Sigma-Aldrich
Heptanal-d14
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Sinonimo/i:
Deuterated Heptanal
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)5COD
Peso molecolare:
128.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥96% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+14
Stringa SMILE
O=C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
FXHGMKSSBGDXIY-OBYKGMMLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)