Documenti fondamentali
591262
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethyl isothiocyanate
97%
Sinonimo/i:
(Cyclohexylmethyl) isothiocyanate
About This Item
Formula condensata:
C6H11CH2NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5340 (lit.)
P. eboll.
222-223 °C (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)