591130
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
Sinonimo/i:
Methyl 3-boronobenzoate
About This Item
Formula condensata:
CH3O2CC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Punto di fusione
205-208 °C (lit.)
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant involved in:
- Suzuki-Miyaura cross-coupling
- Iterative cross-coupling of boronate building blocks
- Cross-coupling with aryl / alkenyl sulfonates
- Synthesis of symmetrical biaryls via CuCl catalyzed homocoupling
- Trifluoromethylation
- Cyanation
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?