Documenti fondamentali
590177
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 116.00
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 116.00
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 116.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4910 (lit.)
P. ebollizione
123-124 °C (lit.)
Densità
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(c1)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h1,3-5H
OTDGZDMGSFBZLI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)