Key Documents
589640
Sigma-Aldrich
Terephthaloyl-d4 chloride
98 atom % D
Sinonimo/i:
1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarbonyl dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D4Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
P. eboll.
266 °C
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
LXEJRKJRKIFVNY-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)