Documenti fondamentali
589551
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-(phenyl-d5)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine, L-Phenyl-d5-alanine, N-t-Boc derivative
Scegli un formato
1 G
CHF 1’080.00
CHF 1’080.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’080.00
About This Item
Formula condensata:
C6D5CH2CH(NH-Boc)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’080.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
Punto di fusione
85-87 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
ZYJPUMXJBDHSIF-MEKJEUOKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)