Documenti fondamentali
586919
Sigma-Aldrich
Benzophenone-α-13C-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC17H6O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
224-226 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)[13C](=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H/i13+1
VQVIHDPBMFABCQ-KCKQSJSWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)