Documenti
586447
Sigma-Aldrich
1-Aminopyrrolidine hydrochloride
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Forma fisica
solid
Punto di fusione
109-126 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NN1CCCC1
InChI
1S/C4H10N2.ClH/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-5H2;1H
KTVYGDJRKCXTRA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
May contain varying amounts of dihydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3