Documenti fondamentali
578320
Sigma-Aldrich
5,7-Dihydroxy-4-phenylcoumarin
Scegli un formato
1 G
CHF 37.60
CHF 37.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 37.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 37.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Punto di fusione
227-233 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenyl
Stringa SMILE
Oc1cc(O)c2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-12(17)15-11(9-4-2-1-3-5-9)8-14(18)19-13(15)7-10/h1-8,16-17H
HUQKUJNSVHEHIH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)