Documenti
576220
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
104 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cn1ccnc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-6-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
WLDPWZQYAVZTTP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3