Documenti fondamentali
575178
Sigma-Aldrich
Samarium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Samarium monosulfate
About This Item
Formula condensata:
Sm2(SO4)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
588.91
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: samarium
Stringa SMILE
[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
LVSITDBROURTQX-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yu G Denisenko et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-03-19)
The oxidation process of samariumoxysulfide was studied in the temperature range of 500-1000 °C. Our DTA investigation allowed for establishing the main thermodynamic (∆Hºexp = -654.6 kJ/mol) and kinetic characteristics of the process (Ea = 244 kJ/mol, A = 2