Documenti
574600
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-15N2
95 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H1215N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
95 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
280-285 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](Cc1c[15nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1,13+1
QIVBCDIJIAJPQS-BGQAPUEUSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4