574082
Chromium(III) acetylacetonate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Chromium(III) 2,4-pentanedionate, Cr(acac)3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: chromium
P. ebollizione
340 °C (lit.)
Punto di fusione
210 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Cr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>392.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 200 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?