Documenti fondamentali
574066
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
Sinonimo/i:
1,3-Bis(mesityl)imidazolium chloride, 1,3-Dihydro-1,3-dimesityl-2H-imidazol-2-ylidene monohydrochloride, 1,3-Dimesitylimidazolium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].Cc1cc(C)c(c(C)c1)-n2cc[n+](c2)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C21H25N2.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;/h7-13H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17036-17046 (2019-07-30)
Although N-heterocyclic carbenes (NHCs) have brought profound changes in catalytic organic synthesis, their generation generally requires an inert atmosphere and harsh conditions. To overcome these limitations, an air-stable NHC photogenerator has been developed involving two mild components: 1,3-bis(mesityl)imidazolium tetraphenylborate (IMesH+BPh4-)
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(39), 9242-9252 (2019-04-26)
In the search of smarter routes to control the conditions of N-heterocyclic carbene (NHCs) formation, a two-component air-stable NHC photogenerating system is reported. It relies on the irradiation at 365 nm of a mixture of 2-isopropylthioxanthone (ITX) with 1,3-bis(mesityl)imidazoli(ni)um tetraphenylborate. The