Documenti fondamentali
756369
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylimidazolium chloride
Sinonimo/i:
1,3-Dicyclohexyl-1H-imidazolium chloride
Scegli un formato
1 G
CHF 168.00
5 G
CHF 587.00
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 168.00
5 G
CHF 587.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H25ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
101-144 °C (decomposition)
Stringa SMILE
[Cl-].C1CCC(CC1)n2cc[n+](c2)C3CCCCC3
InChI
1S/C15H25N2.ClH/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(13-16)15-9-5-2-6-10-15;/h11-15H,1-10H2;1H/q+1;/p-1
UPJKDKOHHMKJAY-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rimesh Augustine et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(26), 5745-5755 (2020-06-11)
A series of multi-stimuli-responsive poly(N-isopropylacrylamide)30-SS-block-poly(L-lysine)30-block-poly(caprolactone)n (p(NIPAM)30-SS-b-p(Lys)30-b-p(CL)n) (n = 50, 75, 100, 125) triblock copolymers have been synthesized by combining reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization of NIPAM, organo-catalyzed ring-opening polymerization (ROP) of Z-lysine N-carboxyanhydride and metal-catalyzed ROP of CL with an