Documenti fondamentali
572187
Sigma-Aldrich
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]biguanide hydrochloride
96%
About This Item
Formula condensata:
F3CC6H4HNC(NH)NHC(NH)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
209-213 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H10F3N5.ClH/c10-9(11,12)5-1-3-6(4-2-5)16-8(15)17-7(13)14;/h1-4H,(H6,13,14,15,16,17);1H
RTSKKAJVUWUZDF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)