Documenti fondamentali
571326
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
96%
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
Scegli un formato
5 G
CHF 367.00
25 G
CHF 413.00
CHF 367.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 367.00
25 G
CHF 413.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 367.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +2°, c = 1% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.4380 (lit.)
P. ebollizione
98 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
hydroxyl
ketal
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OC[C@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
YYEZYENJAMOWHW-LURJTMIESA-N
Applicazioni
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane may be used in the preparation (prop-2-ynyloxy)ethyl-tethered dioxolanes via O-propargylation.[1] It may also be used as an intermediate in the total synthesis of rugulactone.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Asymmetric total synthesis of rugulactone, an a-pyrone from Cryptocarya rugulosa.
Allais F, et al.
Synthesis, 2010(16), 2787-2793 (2010)
Gold-catalyzed direct cycloketalization of acetonide-tethered alkynes in the presence of water.
Alcaide B, et al.
Tetrahedron, 68(46), 9391-9396 (2012)