Vai a
570710
Toluene-d8
anhydrous, 99.6 atom % D
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6D5CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.19
UNSPSC Code:
12142201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-009-5
Beilstein/REAXYS Number:
1909300
MDL number:
Isotopic purity:
99.6 atom % D
Assay:
≥99.0%
Mass shift:
M+8
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
anhydrous
isotopic purity
99.6 atom % D
assay
≥99.0%
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.001% water
water
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
General description
Toluene-d8 is a deuterated NMR solvent. It is an anhydrous solvent, which minimizes any interference from water peaks. It is useful in performing critical air- and moisture-sensitive NMR analysis. Its spin–lattice relaxation time (T 1), viscosity and density have been measured over -35 to 200°C range. The temperature dependent chemical shifts in the proton NMR spectra of α,β-unsaturated ketones in toluene-d8 has been studied.
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
151998434388233382
Toluene-d8 anhydrous, 99.6 atom % D
Sigma-Aldrich
570710
Toluene-d8
Toluene-d8 99 atom % D
Sigma-Aldrich
151998
Toluene-d8
Toluene-d8 99.6 atom % D
Sigma-Aldrich
434388
Toluene-d8
Toluene-d8 "100%", 99.96 atom % D
Sigma-Aldrich
233382
Toluene-d8
description
anhydrous, 99.6 atom % D
description
99 atom % D
description
99.6 atom % D
description
"100%", 99.96 atom % D
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
M+8
mass shift
M+8
isotopic purity
99.6 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99.6 atom % D
isotopic purity
99.96 atom % D
assay
≥99.0%
assay
≥99.00%
assay
≥99% (CP)
assay
≥99% (CP)
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
refractive index
n20/D 1.494 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluene-d8
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)