Key Documents
569305
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H3ClFCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.56
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
40-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1c(Cl)cccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
CHKLNKWJIDQKFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73.3 °C - closed cup