Key Documents
514292
Sigma-Aldrich
1,1′-Bi-2-naphthol bis(trifluoromethanesulfonate)
97%
About This Item
Formula condensata:
(CF3SO3C10H6-)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
550.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
118-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)ccc4ccccc34
InChI
1S/C22H12F6O6S2/c23-21(24,25)35(29,30)33-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)34-36(31,32)22(26,27)28/h1-12H
OYJLCOSEYYZULE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
R D Myers et al.
Psychopharmacologia, 42(2), 109-115 (1975-05-28)
Rats of three different strains were tested systematically for their selection of water or ethanol offered in a two-choice situation. In order that preference-aversion curves could be derived, the concentrations of ethanol were increased in strength from 3 to 30%