Documenti
568252
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-1-indanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
73-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2C(=O)CCc2c1OC
InChI
1S/C11H12O3/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12/h4,6H,3,5H2,1-2H3
XQODIRIVQXQUFN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3