Documenti fondamentali
56795
Sigma-Aldrich
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
≥98.0%
Scegli un formato
25 G
CHF 346.00
CHF 346.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 346.00
About This Item
Formula condensata:
HN(CH2COOCH3)2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.62
Beilstein:
3703236
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 346.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0%
Stato
solid
Punto di fusione
~170 °C (dec.)
Gruppo funzionale
amine
ester
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)CNCC(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-7-4-6(9)11-2;/h7H,3-4H2,1-2H3;1H
IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Malgorzata Lipowska et al.
Nuclear medicine and biology, 47, 48-55 (2017-01-23)
New tracers lacking the negatively charged pendant carboxyl group previously thought to be essential for rapid renal extraction